Principaux documents
ENAH2C557630
Enamine
1-azaspiro[4.6]undecane-2,4-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.23
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-azaspiro[4.6]undecane-2,4-dione
Inchi Code
1S/C10H15NO2/c12-8-7-9(13)11-10(8)5-3-1-2-4-6-10/h1-7H2,(H,11,13)
Clé InChI
AZEBNQYUSVSTOS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3062125
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3062125