Principaux documents
ENAH2C5575F0
Enamine
3-chloro-5-methylthiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.62
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-chloro-5-methyl-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5ClO2S/c1-3-2-4(7)5(10-3)6(8)9/h2H,1H3,(H,8,9)
Clé InChI
BVJIMVUEBVROJS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2975469
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2975469