Principaux documents
ENAH2C557536
Enamine
2-[4-chloro-2-(hydroxymethyl)phenoxy]propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.65
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[4-chloro-2-(hydroxymethyl)phenoxy]propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H11ClO4/c1-6(10(13)14)15-9-3-2-8(11)4-7(9)5-12/h2-4,6,12H,5H2,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
PQIATGPQELCUPX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2060216
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2060216