Principaux documents
ENAH2C5574EE
Enamine
2-[(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)methoxy]benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.31
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2,3-dihydro-1H-inden-5-ylmethoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C17H16O2/c18-11-16-4-1-2-7-17(16)19-12-13-8-9-14-5-3-6-15(14)10-13/h1-2,4,7-11H,3,5-6,12H2
Clé InChI
YDCRTUGFTHETID-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010507
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010507