Principaux documents
ENAH2C5574B6
Enamine
sodium 2-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.12
Numéro MDL:
Iupac Name
sodium 2-(5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)acetate
Inchi Code
1S/C8H6F3NO2.Na/c9-8(10,11)5-1-2-6(12-4-5)3-7(13)14;/h1-2,4H,3H2,(H,13,14);/q;+1/p-1
Clé InChI
YQFJHUQFVDXIBH-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
RT
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010266
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010266