Principaux documents
ENAH2C55744F
Enamine
lithium(1+) ion 6-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazole-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.19
Numéro MDL:
Iupac Name
lithium 6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H11NO2S.Li/c1-5-2-3-6-7(4-5)13-8(10-6)9(11)12;/h5H,2-4H2,1H3,(H,11,12);/q;+1/p-1
Clé InChI
FNQFCLDCOKTVKQ-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
RT
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010306
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010306