Principaux documents
ENAH2C557353
Enamine
3-[(4-iodophenoxy)methyl]benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.14
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[(4-iodophenoxy)methyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H11IO3/c15-12-4-6-13(7-5-12)18-9-10-2-1-3-11(8-10)14(16)17/h1-8H,9H2,(H,16,17)
Clé InChI
NJIXMABUNWZLTF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009661
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009661