Key Documents
ENAH2C5572FF
Enamine
2-amino-2-(4-methanesulfonylphenyl)ethan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.27
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethanol
Inchi Code
1S/C9H13NO3S/c1-14(12,13)8-4-2-7(3-5-8)9(10)6-11/h2-5,9,11H,6,10H2,1H3
Clé InChI
VOUMOWIBXBPBRZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1720742
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1720742