Principaux documents
ENAH2C557282
Enamine
methyl 2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.18
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C10H9F3O2/c1-15-9(14)8-5-3-2-4-7(8)6-10(11,12)13/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
OEMGTCBNGXNNAX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008963
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008963