Key Documents
ENAH2C55726C
Enamine
2-fluoro-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.14
Numéro MDL:
Iupac Name
2-fluoro-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H6F4O2/c10-7-2-1-3-8(6(7)4-14)15-5-9(11,12)13/h1-4H,5H2
Clé InChI
QNQWATWCTLTYSE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008898
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008898