Principaux documents
ENAH2C5571A0
Enamine
5-chloro-2,3-dimethylquinoxalin-6-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.66
Numéro MDL:
Iupac Name
5-chloro-2,3-dimethylquinoxalin-6-amine
Inchi Code
1S/C10H10ClN3/c1-5-6(2)14-10-8(13-5)4-3-7(12)9(10)11/h3-4H,12H2,1-2H3
Clé InChI
ZXCRQVPYLDCAOI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725671
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725671