Principaux documents
ENAH2C55717C
Enamine
2-hydroxy-5,5-dimethylcyclohexane-1-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-hydroxy-5,5-dimethylcyclohexane-1-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H15NO/c1-9(2)4-3-8(11)7(5-9)6-10/h7-8,11H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
VIFFOBJJBZWVET-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718301
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718301