Principaux documents
ENAH2C55717B
Enamine
methyl 3-amino-4-fluoro-5-iodobenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.05
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3-amino-4-fluoro-5-iodobenzoate
Inchi Code
1S/C8H7FINO2/c1-13-8(12)4-2-5(10)7(9)6(11)3-4/h2-3H,11H2,1H3
Clé InChI
LNUXMWOMFBQQLR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725056
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725056