Principaux documents
ENAH2C5570AC
Enamine
5-bromo-4-chlorothiophene-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.49
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-4-chlorothiophene-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H2BrClO2S/c6-4-3(7)2(1-10-4)5(8)9/h1H,(H,8,9)
Clé InChI
VBYYSQWTPZHGLT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008967
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008967