Principaux documents
ENAH2C557029
Enamine
tert-butyl N-[5-(difluoromethyl)-1-(piperidin-4-yl)-1H-pyrazol-4-yl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.35
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (5-(difluoromethyl)-1-(piperidin-4-yl)-1H-pyrazol-4-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C14H22F2N4O2/c1-14(2,3)22-13(21)19-10-8-18-20(11(10)12(15)16)9-4-6-17-7-5-9/h8-9,12,17H,4-7H2,1-3H3,(H,19,21)
Clé InChI
QPZVJWQYMISDEO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1720443
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1720443