Principaux documents
ENAH2C5569BB
Enamine
(3-methyl-1,2-thiazol-4-yl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.18
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-methyl-4-isothiazolyl)methanol
Inchi Code
1S/C5H7NOS/c1-4-5(2-7)3-8-6-4/h3,7H,2H2,1H3
Clé InChI
ZGCUXZXLJMYGRK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1695835