Key Documents
ENAH2C55692D
Enamine
2-(3-hydroxycyclopentyl)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.17
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-hydroxycyclopentyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H12O3/c8-6-2-1-5(3-6)4-7(9)10/h5-6,8H,1-4H2,(H,9,10)
Clé InChI
IKGUMJUGKJCELW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1601163
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1601163