Principaux documents
ENAH2C556925
Enamine
1-cyano-2-(trifluoromethyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.1
Numéro MDL:
Iupac Name
1-cyano-2-(trifluoromethyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H4F3NO2/c7-6(8,9)3-1-5(3,2-10)4(11)12/h3H,1H2,(H,11,12)
Clé InChI
PKJHRVSFVVXNMT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1448638
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1448638