Principaux documents
ENAH2C5568ED
Enamine
oxolane-3-carbonyl isothiocyanate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.19
Numéro MDL:
Iupac Name
tetrahydro-3-furancarbonyl isothiocyanate
Inchi Code
1S/C6H7NO2S/c8-6(7-4-10)5-1-2-9-3-5/h5H,1-3H2
Clé InChI
BNETZWZAQSQBPG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1260332
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1260332