Principaux documents
ENAH2C556894
Enamine
2-iodo-4-methyl-1,3-oxazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.99
Numéro MDL:
Iupac Name
2-iodo-4-methyloxazole
Inchi Code
1S/C4H4INO/c1-3-2-7-4(5)6-3/h2H,1H3
Clé InChI
XPNRKYOOXJFVCZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1234901
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1234901