Principaux documents
ENAH2C55677B
Enamine
3-amino-2-(methoxymethyl)-2-methylpropan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.19
Numéro MDL:
Iupac Name
3-amino-2-(methoxymethyl)-2-methylpropan-1-ol
Inchi Code
1S/C6H15NO2/c1-6(3-7,4-8)5-9-2/h8H,3-5,7H2,1-2H3
Clé InChI
QJUVYGVZTWATAG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692816
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692816