Principaux documents
ENAH2C556749
Enamine
lithium(1+) ion 6-fluoro-2-methylpyridine-3-sulfinate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.12
Numéro MDL:
Iupac Name
lithium 6-fluoro-2-methylpyridine-3-sulfinate
Inchi Code
1S/C6H6FNO2S.Li/c1-4-5(11(9)10)2-3-6(7)8-4;/h2-3H,1H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
Clé InChI
XWARUHFEWBUYDM-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
-10
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-754053
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-754053