Principaux documents
ENAH2C556081
Enamine
rac-tert-butyl N-{[(3aR,7aR)-octahydropyrano[3,4-c]pyrrol-7a-yl]methyl}carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.35
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (((3aS,7aS)-hexahydropyrano[3,4-c]pyrrol-7a(1H)-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H24N2O3/c1-12(2,3)18-11(16)15-9-13-4-5-17-7-10(13)6-14-8-13/h10,14H,4-9H2,1-3H3,(H,15,16)/t10-,13-/m0/s1
Clé InChI
SQGZGDPDWWQMOT-GWCFXTLKSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331469
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331469