Key Documents
ENAH2C55600B
Enamine
4-ethoxynaphthalen-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.24
Numéro MDL:
Pf
42-43
Iupac Name
4-ethoxy-1-naphthalenamine
Inchi Code
1S/C12H13NO/c1-2-14-12-8-7-11(13)9-5-3-4-6-10(9)12/h3-8H,2,13H2,1H3
Clé InChI
ROBRCCACMYYVQN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152866
Melting Point
42-43
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152866