Principaux documents
ENAH2C555FDC
Enamine
1-(1-ethyl-1H-pyrazol-4-yl)-7-oxa-2-azaspiro[3.5]nonane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.3
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(1-ethyl-1H-pyrazol-4-yl)-7-oxa-2-azaspiro[3.5]nonane
Inchi Code
1S/C12H19N3O/c1-2-15-8-10(7-14-15)11-12(9-13-11)3-5-16-6-4-12/h7-8,11,13H,2-6,9H2,1H3
Clé InChI
OVOHBLWDANYDBL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-309310
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-309310