Principaux documents
ENAH2C555FA5
Enamine
N-cyclopropyl-5-azaspiro[2.4]heptane-1-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.25
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-cyclopropyl-5-azaspiro[2.4]heptane-1-carboxamide
Inchi Code
1S/C10H16N2O/c13-9(12-7-1-2-7)8-5-10(8)3-4-11-6-10/h7-8,11H,1-6H2,(H,12,13)
Clé InChI
NBCDOSAGMINNGO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304407
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304407