Documents
ENAH2C555F02
Enamine
2-(1-acetyl-3-hydroxypiperidin-3-yl)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.22
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(1-acetyl-3-hydroxypiperidin-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H15NO4/c1-7(11)10-4-2-3-9(14,6-10)5-8(12)13/h14H,2-6H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
JOKPYLIGYLNWFU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-259063
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-259063