Principaux documents
ENAH2C555D92
Enamine
methyl 2-(3-oxocyclohexyl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.21
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl (3-oxocyclohexyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H14O3/c1-12-9(11)6-7-3-2-4-8(10)5-7/h7H,2-6H2,1H3
Clé InChI
XLWYQNLUACCYOT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194778
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194778