Key Documents
ENAH2C555D86
Enamine
3-methyl-2-(naphthalen-1-yloxy)butanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.29
Numéro MDL:
Pf
90-91
Iupac Name
3-methyl-2-(1-naphthyloxy)butanoic acid
Inchi Code
1S/C15H16O3/c1-10(2)14(15(16)17)18-13-9-5-7-11-6-3-4-8-12(11)13/h3-10,14H,1-2H3,(H,16,17)
Clé InChI
JDGVJUPTGNCOQZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192539
Melting Point
90-91
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192539