Key Documents
ENAH2C555D78
Enamine
5,5-dimethylpyrrolidin-3-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.18
Numéro MDL:
Iupac Name
5,5-dimethylpyrrolidin-3-ol
Inchi Code
1S/C6H13NO/c1-6(2)3-5(8)4-7-6/h5,7-8H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
HFTIGFBKBVCGPD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187953
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187953