Documents
ENAH11E4156D
Enamine
3-ethynyl-1,1-dimethoxycyclobutane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.18
Numéro MDL:
Iupac Name
3-ethynyl-1,1-dimethoxycyclobutane
Inchi Code
1S/C8H12O2/c1-4-7-5-8(6-7,9-2)10-3/h1,7H,5-6H2,2-3H3
Clé InChI
NQRJMOLVGHCUOP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008054