Principaux documents
ENAH11E4142A
Enamine
2-{5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazin-7-yl}ethan-1-amine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.12
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazin-7-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10N4.2ClH/c9-2-1-6-5-12-8-7(6)10-3-4-11-8;;/h3-5H,1-2,9H2,(H,11,12);2*1H
Clé InChI
GMHLVFRJOWYQJD-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2007588
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2007588