Principaux documents
ENAH11E38DF4
Enamine
1-chloro-4-(2-methylbut-3-yn-2-yl)benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.66
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-chloro-4-(2-methylbut-3-yn-2-yl)benzene
Inchi Code
1S/C11H11Cl/c1-4-11(2,3)9-5-7-10(12)8-6-9/h1,5-8H,2-3H3
Clé InChI
UWLDSHXJQVESRR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1986858
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1986858