Key Documents
ENAH11E2996A
Enamine
1-cyclobutyl-2,2-difluorocyclopropane-1-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.16
Numéro MDL:
Iupac Name
1-cyclobutyl-2,2-difluorocyclopropane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H10F2O2/c9-8(10)4-7(8,6(11)12)5-2-1-3-5/h5H,1-4H2,(H,11,12)
Clé InChI
FHJWAZKWSRFJHJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1950021
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1950021