Principaux documents
ENAH11E21FB7
Enamine
2,2,2-trifluoro-1-(2-methoxypyridin-4-yl)ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.14
Numéro MDL:
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-1-(2-methoxy-4-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H6F3NO2/c1-14-6-4-5(2-3-12-6)7(13)8(9,10)11/h2-4H,1H3
Clé InChI
BAFNPPAJJPJTGP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1930938
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1930938