Principaux documents
ENAH11E1950C
Enamine
2-(4-bromo-3-chlorophenyl)propanal
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.52
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4-bromo-3-chlorophenyl)propanal
Inchi Code
1S/C9H8BrClO/c1-6(5-12)7-2-3-8(10)9(11)4-7/h2-6H,1H3
Clé InChI
GELVYUXIFPYSAK-UHFFFAOYSA-N
Purity
90
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1907932
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1907932