Principaux documents
ENAH11E0EA25
Enamine
tert-butyl N-(3-ethynyl-4-fluorophenyl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.26
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl (3-ethynyl-4-fluorophenyl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H14FNO2/c1-5-9-8-10(6-7-11(9)14)15-12(16)17-13(2,3)4/h1,6-8H,2-4H3,(H,15,16)
Clé InChI
ZYYSYFFXIQNKNK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1883916
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1883916