Principaux documents
ENAH11E0E808
Enamine
tert-butyl N-[2-(3-methoxyazetidin-3-yl)ethyl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.31
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (2-(3-methoxyazetidin-3-yl)ethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H22N2O3/c1-10(2,3)16-9(14)13-6-5-11(15-4)7-12-8-11/h12H,5-8H2,1-4H3,(H,13,14)
Clé InChI
WGPMQRYMSQBJRP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1883347
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1883347