Key Documents
ENAH11E0DBA9
Enamine
tert-butyl N-{[1-(aminomethyl)cyclopentyl]methyl}carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.33
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl ((1-(aminomethyl)cyclopentyl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H24N2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-9-12(8-13)6-4-5-7-12/h4-9,13H2,1-3H3,(H,14,15)
Clé InChI
MLLOEJBZXMVGCN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1881407
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1881407