Principaux documents
ENAH11E0C839
Enamine
(2-bromopropan-2-yl)benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.09
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-bromopropan-2-yl)benzene
Inchi Code
1S/C9H11Br/c1-9(2,10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
Clé InChI
WSFSJXBURLJOFD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1878306
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1878306