Key Documents
ENAH11E043D6
Enamine
3-(2-methylpyridin-4-yl)propan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.22
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(2-methyl-4-pyridinyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C9H14N2/c1-8-7-9(3-2-5-10)4-6-11-8/h4,6-7H,2-3,5,10H2,1H3
Clé InChI
LLUHGYLDNBPRPG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1854663
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1854663