Principaux documents
ENAH11E02B8A
Enamine
2-amino-3-(pyrazin-2-yl)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.17
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(2-pyrazinyl)alanine
Inchi Code
1S/C7H9N3O2/c8-6(7(11)12)3-5-4-9-1-2-10-5/h1-2,4,6H,3,8H2,(H,11,12)
Clé InChI
JNNCNURVELPUNP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1848443
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1848443