Principaux documents
ENAH11E00B4D
Enamine
1-(3-fluoropyridin-2-yl)cyclopropane-1-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.17
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(3-fluoropyridin-2-yl)cyclopropane-1-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H7FN2/c10-7-2-1-5-12-8(7)9(6-11)3-4-9/h1-2,5H,3-4H2
Clé InChI
PODBHVBDZYLTEJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1840179
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1840179