Principaux documents
ENAH11E007BA
Enamine
3-(3-methyloxetan-3-yl)-1,2-oxazole-5-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-(3-methyloxetan-3-yl)isoxazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H9NO4/c1-8(3-12-4-8)6-2-5(7(10)11)13-9-6/h2H,3-4H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
UAXKXZUFTVTHLX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1839275
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1839275