Principaux documents
ENAH11DFCFE9
Enamine
1-(1H-indol-7-yl)ethan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.22
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(1H-indol-7-yl)ethanamine
Inchi Code
1S/C10H12N2/c1-7(11)9-4-2-3-8-5-6-12-10(8)9/h2-7,12H,11H2,1H3
Clé InChI
PFUMIOHIKRRVEE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1827212
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1827212