Principaux documents
ENAH11DD2747
Enamine
(5-methyl-2-phenyl-2H-1,2,3-triazol-4-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.69
Numéro MDL:
Iupac Name
(5-methyl-2-phenyl-2H-1,2,3-triazol-4-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12N4.ClH/c1-8-10(7-11)13-14(12-8)9-5-3-2-4-6-9;/h2-6H,7,11H2,1H3;1H
Clé InChI
IUVQFDROKSMNLA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1726078
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1726078