Key Documents
ENAH11DD24DC
Enamine
methyl 2-{3-oxospiro[3.3]heptan-1-yl}acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.22
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-(3-oxospiro[3.3]heptan-1-yl)acetate
Inchi Code
1S/C10H14O3/c1-13-9(12)6-7-5-8(11)10(7)3-2-4-10/h7H,2-6H2,1H3
Clé InChI
TXKRVKWQIXGLNP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1726420
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1726420