Principaux documents
ENAH11DD218F
Enamine
7-thia-1-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.71
Numéro MDL:
Iupac Name
7-thia-1-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NS.ClH/c1-2-7(8-4-1)3-5-9-6-7;/h8H,1-6H2;1H
Clé InChI
SUWFSFIFBOAFAN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1723506
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1723506