Key Documents
ENAH11DD20FF
Enamine
ethyl 6-oxo-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1H-indene-3a-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.26
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 6-oxo-1,2,3,4,5,6-hexahydro-3aH-indene-3a-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H16O3/c1-2-15-11(14)12-6-3-4-9(12)8-10(13)5-7-12/h8H,2-7H2,1H3
Clé InChI
BNROREXUPUDIJE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721252
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721252