Principaux documents
ENAH11DD2066
Enamine
[1-(2,2-difluoroethyl)cyclobutyl]methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.17
Numéro MDL:
Iupac Name
(1-(2,2-difluoroethyl)cyclobutyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H12F2O/c8-6(9)4-7(5-10)2-1-3-7/h6,10H,1-5H2
Clé InChI
PLYIAELBZOTNLY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722385